Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi ≥99.0%, Proteomics Grade
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
M145-25GEA 193 EUR
M145-25G
Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi ≥99.0%, Proteomics Grade
Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
An irreversible serine protease inhibitor of trypsin, chymotrypsin, kallikrein, subtilisin, and thrombin. Also inhibits the cysteine protease papain.
Kaava: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Kiehumispiste: 80…85 °C (0,3 Torr)
Sulamispiste: 91…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007424
CAS-numero: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Order Now
Testitulosten erittely
Identification PASS
Melting Point 91 - 95 °C
Purity 99.0 %
Solubility (5 %, EtOH) PASS
TLC ONE SPOT