Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM2723-5GEA 335 EUR
TCIAM2723-5G TCIAM2723-1G
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate
Kaava: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
MDL numero: MFCD04038683
CAS-numero: 122684-33-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %