[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]trimethylsilane ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAM2785-1GEA
45.1
EUR
TCIAM2785-1G
[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]trimethylsilane ≥97.0% (by GC)
[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]trimethylsilane
Kaava:
C₁₂H₁₆OSi MW: 204,34 g/mol Kiehumispiste: 96°C |
MDL numero:
MFCD04039887 CAS-numero: 3989-14-8 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |