2-(4-Methoxyphenyl)indole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAM2789-5GEA 395 EUR
TCIAM2789-5G TCIAM2789-1G
2-(4-Methoxyphenyl)indole ≥98.0% (by GC)
2-(4-Methoxyphenyl)indole
Kaava: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
MDL numero: MFCD00443483
CAS-numero: 5784-95-2
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 229.0 to 233.0 deg-C