Methyl-3-bromoisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM3103-5GEA 104 EUR
TCIAM3103-5G TCIAM3103-1G
Methyl-3-bromoisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-bromoisonicotinate
Kaava: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Kiehumispiste: 134°C
MDL numero: MFCD03788226
CAS-numero: 59786-31-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %