trans,trans-4-Methoxy-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAM3140-5GEA 121 EUR
TCIAM3140-5G
trans,trans-4-Methoxy-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4-Methoxy-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl
Kaava: C₁₆H₃₀O
MW: 238,42 g/mol
Kiehumispiste: 145°C
Sulamispiste: 9°C
MDL numero: MFCD12761281
CAS-numero: 97398-80-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %