4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAM3272-25GEA 58.3 EUR
TCIAM3272-25G TCIAM3272-100G
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone ≥98.0% (by GC)
4-Methyl-4-(methylthio)-2-pentanone
Kaava: C₇H₁₄OS
MW: 146,25 g/mol
Kiehumispiste: 78°C
MDL numero: MFCD00049253
CAS-numero: 23550-40-5
EINECS: 245-727-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %