Methyl 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAM3273-1GEA 62.7 EUR
TCIAM3273-1G TCIAM3273-5G
Methyl 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Methyl 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Kaava: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Kiehumispiste: 140°C
MDL numero: MFCD13195278
CAS-numero: 26845-47-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %