1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAN1007-25GEA 360 EUR
TCIAN1007-25G TCIAN1007-5G
1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole ≥98.0% (by GC)
1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Kaava: C₉H₈N₄O₂
MDL numero: MFCD03840588
CAS-numero: 119192-09-5
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C