3-(4-Nitrophenyl)isoxazole ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAN1059-1GEA 256 EUR
TCIAN1059-1G TCIAN1059-200MG
3-(4-Nitrophenyl)isoxazole ≥96.0% (by GC)
3-(4-Nitrophenyl)isoxazole
Kaava: C₉H₆N₂O₃
MDL numero: MFCD08446390
CAS-numero: 4264-05-5
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 96.0 %