n-Octanoic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAO0035-500MLEA 368 EUR
TCIAO0035-500ML TCIAO0035-25ML
n-Octanoic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
n-Octanoic anhydride
Kaava: C₁₆H₃₀O₃
MW: 270,41
Kiehumispiste: 180°C
Sulamispiste: -1°C
MDL numero: MFCD00056161
CAS-numero: 623-66-5
EINECS: 210-806-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %