Metyylikinnamaatti 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO279765000EA 87.3 EUR
ACRO279765000 ACRO279760050
Metyylikinnamaatti 98%
Metyylikinnamaatti
Kaava: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19
Sulamispiste: 33,5…36 °C
Leimahduspiste: >110 °C
MDL numero: MFCD00008458
CAS-numero: 103-26-4
EINECS: 203-093-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33.5 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g