Metyylikinnamaatti predominantly trans 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A15975.22EA 59.3 EUR
A15975.22 A15975.36 A15975.0E
Metyylikinnamaatti predominantly trans 99%
Metyylikinnamaatti
Kaava: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19
Kiehumispiste: 262…264 °C
Sulamispiste: 34…37 °C
Tiheys: 1,042
Leimahduspiste: 123 °C (253 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008458
CAS-numero: 103-26-4
EINECS: 203-093-8