Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼7
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAP0713-500GEA 70.4 EUR
TCIAP0713-500G TCIAP0713-25G
Polyethylene glycol monooleyl ether n=∼7
Polyethylene glycol monooleyl ether
Kaava: HO(CH₂CH₂O)nC₁₈H₃₅
MDL numero: MFCD00074369
CAS-numero: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2
Order Now
Testitulosten erittely
The average value of n 6.0 to 8.5
Acid Value max. 1.0