1-Phenylcyclopentanecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAP2146-1GEA 53.9 EUR
TCIAP2146-1G TCIAP2146-5G
1-Phenylcyclopentanecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
1-Phenylcyclopentanecarbonitrile
Kaava: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Kiehumispiste: 108°C
MDL numero: MFCD00001358
CAS-numero: 77-57-6
EINECS: 201-038-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %