Palladium 5% on alumina
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAP2238-5GEA 69.3 EUR
TCIAP2238-5G TCIAP2238-25G
Palladium 5% on alumina
Palladium
Kaava: Pd
MW: 106,420g,mol
MDL numero: MFCD03613602
CAS-numero: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Black powder to crystal
Palladium 4.90 to 5.10 %
Water max. 2.00 %