1-Cyanopiperidine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAP2343-5GEA 246 EUR
TCIAP2343-5G TCIAP2343-1G
1-Cyanopiperidine ≥98.0% (by GC)
1-Cyanopiperidine
Kaava: C₆H₁₀N₂
Kiehumispiste: 103°C
Leimahduspiste: 97°C
MDL numero: MFCD00006477
CAS-numero: 1530-87-6
EINECS: 216-233-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %