2-Phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAP2375-5GEA
146
EUR
TCIAP2375-5G
TCIAP2375-1G
2-Phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
2-Phenyl-9H-carbazole
Kaava:
C₁₈H₁₃N MW: 243,31 g/mol |
MDL numero:
MFCD26402145 CAS-numero: 88590-00-5 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |