Propoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAP2607-5MLEA 101 EUR
TCIAP2607-5ML TCIAP2607-25ML
Propoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Propoxybenzene
Kaava: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kiehumispiste: 190°C
Sulamispiste: -28°C
MDL numero: MFCD00039935
CAS-numero: 622-85-5
EINECS: 210-756-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %