MOPS-Na ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A17214.22EA 202 EUR
A17214.22 A17214.36 A17214.14
MOPS-Na ≥98%
MOPS-Na
Kaava: C₇H₁₄NNaO₄S
MW: 231,25 g/mol
Sulamispiste: ∼ 260 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064350
CAS-numero: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3