(R)-1,1'-Spirobiindane-7,7'-diol ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAS0957-1GEA 2450 EUR
TCIAS0957-1G
(R)-1,1'-Spirobiindane-7,7'-diol ≥98.0% (by GC)
(R)-1,1'-Spirobiindane-7,7'-diol
Kaava: C₁₇H₁₆O₂
MW: 252,31 g/mol
MDL numero: MFCD16621090
CAS-numero: 223259-62-9
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C