Dimetyyli-5-bromi-isoftalaatti ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50629.06EA 254 EUR
H50629.06 H50629.03
Dimetyyli-5-bromi-isoftalaatti ≥98%
Dimetyyli-5-bromi-isoftalaatti
Kaava: C₁₀H₉BrO₄
MW: 273,08 g/mol
Sulamispiste: 88…90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00078709
CAS-numero: 51760-21-5
EINECS: 257-386-0