4-Bromi-isoftaalihappo 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13152.14EA 556 EUR
A13152.14 A13152.22 A13152.06
4-Bromi-isoftaalihappo 96%
4-Bromi-isoftaalihappo
Kaava: C₈H₅BrO₄
MW: 245,03 g/mol
Sulamispiste: 296…302 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002404
CAS-numero: 6939-93-1
EINECS: 230-078-3