Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAT2526-5GEA 527 EUR
TCIAT2526-5G TCIAT2526-1G
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥98.0% (by GC)
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Kaava: C₂₄H₉F₁₈P
MW: 670,28 g/mol
Kiehumispiste: 130°C
MDL numero: MFCD00042428
CAS-numero: 175136-62-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C