4,5,6-Trichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAT2550-1GEA
71.5
EUR
TCIAT2550-1G
4,5,6-Trichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
4,5,6-Trichloropyrimidine
Kaava:
C₄HCl₃N₂ MW: 183,4231 g/mol Kiehumispiste: 87°C |
MDL numero:
MFCD08458457 CAS-numero: 1780-27-4 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |