Tetrahydropyran-4-methanol ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAT2965-1GEA 62.7 EUR
TCIAT2965-1G TCIAT2965-5G
Tetrahydropyran-4-methanol ≥97.0% (by GC)
Tetrahydropyran-4-methanol
Kaava: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16
Kiehumispiste: 110°C
MDL numero: MFCD00457804
CAS-numero: 14774-37-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %