Tina(II)-2-etyyliheksanoaatti ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAT3149-500GEA
99
EUR
TCIAT3149-500G
TCIAT3149-100G
Tina(II)-2-etyyliheksanoaatti ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Tina(II)-2-etyyliheksanoaatti
Kaava:
C₁₆H₃₀O₄Sn MW: 405,12 g/mol |
MDL numero:
MFCD00002676 CAS-numero: 301-10-0 EINECS: 206-108-6 |
Testitulosten erittely
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (Iodometric Titration) | min. 85.0 % |