[3-(Trimethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAT3360-5GEA 182 EUR
TCIAT3360-5G
[3-(Trimethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
[3-(Trimethoxysilyl)propyl]succinic anhydride
Kaava: C₁₀H₁₈O₆Si
MW: 262,33 g/mol
Leimahduspiste: 190°C
CAS-numero: 156088-53-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %