Tirapazamine ≥98.0% (by HPLC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAT3823-50MGEA 131 EUR
TCIAT3823-50MG TCIAT3823-250MG
Tirapazamine ≥98.0% (by HPLC)
Tirapazamine
Kaava: C₇H₆N₄O₂
MW: 178,15 g/mol
Sulamispiste: 230°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00132954
CAS-numero: 27314-97-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 30.00 to 33.00 %