WZ 811 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAW0017-100MGEA
557
EUR
TCIAW0017-100MG
TCIAW0017-25MG
WZ 811 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
WZ 811
Kaava:
C₁₈H₁₈N₄ MW: 290,37 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD18086914 CAS-numero: 55778-02-4 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 188.0 to 192.0 deg-C |