3-Chloro-4-iodoaniline ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A14256.06EA 89.5 EUR
A14256.06 A14256.14 A14256.22
3-Chloro-4-iodoaniline ≥98%
3-Chloro-4-iodoaniline
Kaava: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Kiehumispiste: 289 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 65…71 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051845
CAS-numero: 135050-44-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III