Dimetyyli-5-hydroksi-isoftalaatti 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO356440100EA 49.4 EUR
ACRO356440100 ACRO356440250
Dimetyyli-5-hydroksi-isoftalaatti 99%
Dimetyyli-5-hydroksi-isoftalaatti
Kaava: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210,19 g/mol
Sulamispiste: 162…165 °C
MDL numero: MFCD00134367
CAS-numero: 13036-02-7
EINECS: 235-899-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light beige Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
GC ≥98.5 %