Dimetyyli-5-hydroksi-isoftalaatti ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B21565.18EA 240 EUR
B21565.18 B21565.09 B21565.30
Dimetyyli-5-hydroksi-isoftalaatti ≥98%
Dimetyyli-5-hydroksi-isoftalaatti
Kaava: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210,19 g/mol
Sulamispiste: 162…164 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134367
CAS-numero: 13036-02-7
EINECS: 235-899-0