5,5'-ditiobis(2-nitrobentsoehappo)
Toimittaja: Cayman Chemical
Varoitus
CAYM703012-1EA 28.6 EUR
CAYM703012-1
5,5'-ditiobis(2-nitrobentsoehappo)
5,5'-ditiobis(2-nitrobentsoehappo)
Kaava: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396,36 g/mol
Sulamispiste: 240…244 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007140
CAS-numero: 69-78-3
EINECS: 200-714-4