5,5'-ditiobis(2-nitrobentsoehappo)
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE27025260-5GEA 95.2 EUR
MOLE27025260-5G
5,5'-ditiobis(2-nitrobentsoehappo)
5,5'-ditiobis(2-nitrobentsoehappo)
Kaava: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396,36 g/mol
Sulamispiste: 240…244 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007140
CAS-numero: 69-78-3
EINECS: 200-714-4