5-Hydroksi-isoftaalihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
|
Varoitus
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40013.0500EA
416
EUR
8.40013.0500
8.40013.0050
5-Hydroksi-isoftaalihappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
5-Hydroksi-isoftaalihappo
Kaava:
C₈H₆O₅ MW: 182,13 g/mol Kiehumispiste: 386 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 298…301 °C |
MDL numero:
MFCD00002515 CAS-numero: 618-83-7 EINECS: 210-565-7 |
Testitulosten erittely
Solubility | 0.6 g/l (15 °C) |
Melting Point | 298 - 301 °C |
Molar Mass | 182.13 g/mol |
pH |
|
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...