5-Hydroksi-isoftaalihappo
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE24242615-100GEA 113 EUR
MOLE24242615-100G
5-Hydroksi-isoftaalihappo
5-Hydroksi-isoftaalihappo
Kaava: C₈H₆O₅
MW: 182,13 g/mol
Kiehumispiste: 386 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 298…301 °C
MDL numero: MFCD00002515
CAS-numero: 618-83-7
EINECS: 210-565-7