2-Fluoro-4-iodoaniline ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B22450.14EA 202 EUR
B22450.14 B22450.06 B22450.22
2-Fluoro-4-iodoaniline ≥99%
2-Fluoro-4-iodoaniline
Kaava: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Kiehumispiste: 259 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 55…57 °C
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011738
CAS-numero: 29632-74-4