5-Fluori-2-jodianiliini ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
L17723.03
L17723.06
L17723.03EA
107
EUR
L17723.03
L17723.06
5-Fluori-2-jodianiliini ≥97%
5-Fluori-2-jodianiliini
Purity: 97%
CAS No.: 255724-71-1
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
Melting Point: 40-42°
Beilstein Reference: 8478850
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02093953
Kaava:
C₆H₅FIN MW: 237,02 g/mol Kiehumispiste: 259 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 40…42 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD02093953 CAS-numero: 255724-71-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |