1-Iodo-3,5-dinitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
452769-1GEA 113 EUR
452769-1G 452769-5G
1-Iodo-3,5-dinitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Iodo-3,5-dinitrobenzene
Kaava: C₆H₃IN₂O₄
MW: 294,01 g/mol
MDL numero: MFCD00024330
CAS-numero: 6276-04-6