2-Nitro-p-anisidiini ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: 4-Metoksi-2-nitroaniliini
A11673.22EA 71.2 EUR
A11673.22 A11673.0E A11673.36
2-Nitro-p-anisidiini ≥99%
2-Nitro-p-anisidiini
Kaava: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Kiehumispiste: ∼250 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 126…128 °C
Leimahduspiste: >200 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007152
CAS-numero: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II