2',3',4'-Trihydroksiasetofenoni ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A14364.06EA 78.3 EUR
A14364.06 A14364.14 A14364.22
2',3',4'-Trihydroksiasetofenoni ≥98%
2',3',4'-Trihydroksiasetofenoni
Kaava: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Sulamispiste: 169…172 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002193
CAS-numero: 528-21-2
EINECS: 208-430-2
Merck Index: 12,04360