α,α-Dimetoksitolueeni 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO209791000EA 44.6 EUR
ACRO209791000 ACRO209790010 ACRO209790025 ACRO209792500
α,α-Dimetoksitolueeni 98%
α,α-Dimetoksitolueeni
Kaava: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kiehumispiste: 87…89 °C (18 mmHg)
Tiheys: 1,01 g/cm³
Leimahduspiste: 69 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008491
CAS-numero: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %