Disoprofol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L06841.14EA 75.9 EUR
L06841.14 L06841.36 L06841.22
Disoprofol ≥97%
Disoprofol
An anesthetic that exhibits direct activation of the GABA-A receptor
Kaava: C₁₂H₁₈O
MW: 178,27 g/mol
Kiehumispiste: 254…256 °C
Sulamispiste: 17…18 °C
Tiheys: 0,962
Leimahduspiste: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008885
CAS-numero: 2078-54-8
EINECS: 218-206-6
Merck Index: 13,07927