Disoprofol
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0461.00EA 380 EUR
PROOMM0461.00
Disoprofol
Disoprofol
Kaava: C₁₂H₁₈O
MW: 178,27 g/mol
Kiehumispiste: 256 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 18 °C
Tiheys: 1,032 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00008885
CAS-numero: 2078-54-8
EINECS: 218-206-6
Merck Index: 12,08020