Tetrakloori-o-bentsokinoni 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO137990050EA 67.7 EUR
ACRO137990050 ACRO137990250
Tetrakloori-o-bentsokinoni 97%
Tetrakloori-o-bentsokinoni
Kaava: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Kiehumispiste: 312 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 125…129 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00001646
CAS-numero: 2435-53-2
EINECS: 219-424-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20 °C, 589 nm) (Neat)