1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO124941000EA 273 EUR
ACRO124941000 ACRO124940250 ACRO124940050
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Kaava: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Sulamispiste: 130…134 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005961
CAS-numero: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %