Fenatsoni ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11089.36EA 137 EUR
A11089.36 A11089.22
Fenatsoni ≥98%
Fenatsoni
Kaava: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,23 g/mol
Kiehumispiste: 388 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 111…114 °C
Tiheys: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003146
CAS-numero: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 12,00757