Phenothiazine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12517.0IEA 776 EUR
A12517.0I A12517.36 A12517.30
Phenothiazine ≥98%
Phenothiazine
Kaava: C₁₂H₉NS
MW: 199,28 g/mol
Kiehumispiste: 235 °C (21 mmHg)
Sulamispiste: 182…186 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 202 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005015
CAS-numero: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 12,07404