Phenothiazine
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Varoitus
EHERC16030000EA 94.9 EUR
EHERC16030000
Phenothiazine
Phenothiazine
Kaava: C₁₂H₉NS
MW: 199,28 g/mol
Kiehumispiste: 371 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 182…185 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 202 °C
MDL numero: MFCD00005015
CAS-numero: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 12,07404